Tlačiť
Potassium methyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, Monomethyl monopotassium malonate, Monomethyl malonate potassium salt
63405-250G 63405-50G
SIAL63405-250GEA 448.63 EUR
SIAL63405-250G SIAL63405-50G
Potassium methyl malonate, Sigma-Aldrich®
Potassium methyl malonate
Vzorec: C₄H₅KO₄
Mw: 156.18
Číslo MDL: MFCD00014021
Číslo CAS: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8