Tlačiť
Potassium ethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
360899-100G 360899-25G
SIAL360899-100GEA 236.73 EUR
SIAL360899-100G SIAL360899-25G
Potassium ethyl malonate, Sigma-Aldrich®
Potassium ethyl malonate
Vzorec: C₅H₇KO₄
Mw: 170.21
Číslo MDL: MFCD00035603
Číslo CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7