Tlačiť
Potassium ethyl malonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 68.99 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Potassium ethyl malonate ≥98%
Potassium ethyl malonate
Vzorec: C₅H₇KO₄
Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035603
Číslo CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7