Tlačiť
Potassium ethyl malonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
248080250 248081000 248085000
ACRO248080250EA 67.69 EUR
ACRO248080250 ACRO248081000 ACRO248085000
Potassium ethyl malonate 98%
Potassium ethyl malonate
Vzorec: C₅H₇KO₄
Mw: 170.21
Teplota tavenia: 200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035603
Číslo CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %