Tlačiť
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
135440500 135440100
ACRO135440500EA 370.24 EUR
ACRO135440500 ACRO135440100
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Teplota tavenia: 143…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000926
Číslo CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥97.5 %