Tlačiť
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 285.2 EUR
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Vzorec: C₄H₈ClNO
Teplota varu: 98…100 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,182
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039360
Číslo CAS: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4