Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11809.03
11809.06
11809.03EA
618.13
EUR
11809.03
11809.06
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Vzorec:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003509 Číslo CAS: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |