Tlačiť
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
11809.03 11809.06
11809.03EA 618.13 EUR
11809.03 11809.06
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate (17,1% Rh)
Sodium hexachlororhodate (III) dodecahydrate
CAS No.: 14972-70-4 Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O Formula Weight: 600.77 (384.59anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 900° dec. MDL No.: MFCD00003509
Vzorec: Cl₆Na₃Rh·12H₂O
Teplota tavenia: 900 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003509
Číslo CAS: 14972-70-4
EINECS: 239-047-9