Tlačiť
Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L10777.06 L10777.14 L10777.22 AB173127.0025
L10777.06EA 55.76 EUR
L10777.06 L10777.14 L10777.22 ABCRAB173127.0025
Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Hexafluoroacetone trihydrate
Purity: 98% CAS No.: 34202-69-2 Molecular Formula: C3F6O.3H2O Formula Weight: 220.07 (166.02anhy) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: 18-21° Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 607236 UN No.: 2552 MDL No.: MFCD00149061
Vzorec: C₃F₆O·3H₂O
Teplota varu: 105…106 °C
Teplota tavenia: 18…21 °C
Hustota: 1,579
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149061
Číslo CAS: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
OSN: 2552
ADR: 6.1,II