Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10777.06
L10777.14
L10777.22
AB173127.0025
L10777.06EA
55.76
EUR
L10777.06
L10777.14
L10777.22
ABCRAB173127.0025
Hexafluoroacetone trihydrate ≥98%
Hexafluoroacetone trihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 34202-69-2
Molecular Formula: C3F6O.3H2O
Formula Weight: 220.07 (166.02anhy)
Refractive Index: 1.3190
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 607236
UN No.: 2552
MDL No.: MFCD00149061
Vzorec:
C₃F₆O·3H₂O Teplota varu: 105…106 °C Teplota tavenia: 18…21 °C Hustota: 1,579 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149061 Číslo CAS: 34202-69-2 EINECS: 211-676-3 OSN: 2552 ADR: 6.1,II |