Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
A18348.22
A18348.36
A18348.22EA
39.9
EUR
A18348.22
A18348.36
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 18662-53-8
Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O
Formula Weight: 275.12 (257.10anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O Mw: 275.1 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150789 Číslo CAS: 18662-53-8 EINECS: 205-355-7 |