Tlačiť
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
A18348.22 A18348.36
A18348.22EA 39.9 EUR
A18348.22 A18348.36
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate ≥98%
Nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate
Purity: 98+% CAS No.: 18662-53-8 Molecular Formula: N(CH2CO2Na)3.H2O Formula Weight: 275.12 (257.10anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3774022 Merck Reference: 14,6579 MDL No.: MFCD00150789
Vzorec: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
Mw: 275.1
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150789
Číslo CAS: 18662-53-8
EINECS: 205-355-7