Tlačiť
N-Acetyl-L-glutamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
855642-100G 855642-25G
SIAL855642-100GEA 128.36 EUR
SIAL855642-100G SIAL855642-25G
N-Acetyl-L-glutamic acid, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-L-glutamic acid
Vzorec: C₇H₁₁NO₅
Číslo MDL: MFCD00002802
Číslo CAS: 1188-37-0
EINECS: 214-708-4