Tlačiť
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylarsinic acid (Cacodylic acid)
20835-10G-F 20835-50G-F
SIAL20835-10G-FEA 101.34 EUR
SIAL20835-10G-F SIAL20835-50G-F
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid), Sigma-Aldrich®
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Vzorec: (CH₃)₂As(O)OH
Mw: 138
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002095
Číslo CAS: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
OSN: 1572
ADR: 6.1 II