Tlačiť
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318150100 318150050 318150500 318152500
ACRO318150100EA 73.81 EUR
ACRO318150100 ACRO318150050 ACRO318150500 ACRO318152500
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid) 98%
Cacodylic acid (dimethylarsinic acid)
Vzorec: (CH₃)₂As(O)OH
Teplota tavenia: 195…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002095
Číslo CAS: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
OSN: 1572
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 198 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %