Tlačiť
Arecolinium bromide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Arecoline hydrobromide
250130250 250130050 250131000
ACRO250130250EA 171.28 EUR
ACRO250130250 ACRO250130050 ACRO250131000
Arecolinium bromide 98+%
Arecolinium bromide
Vzorec: C₈H₁₄BrNO₂
Mw: 236.11
Teplota tavenia: 171…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039041
Číslo CAS: 300-08-3
EINECS: 206-087-3
OSN: 1544
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %