Tlačiť
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
35759.ADEA 118.73 EUR
35759.AD 35759.AE 35759.AP 35768.AE 38720.AD 38720.AE 38725.AP 35768.AD 35768.AP 38720.AP 38725.AD 38725.AE 45267.AE
Titanium Standard Solutions for ICP, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy - titan
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Certifikácie: Traceable to NIST