Renium 1000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13817.AD
13817.AE
13817.AP
13817.ADEA
143
EUR
13817.AD
13817.AE
13817.AP
Renium 1000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rhenium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifikácie: Traceable to NIST