Renium 10000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14416.AD
14416.AE
14416.AP
14416.ADEA
439.23
EUR
14416.AD
14416.AE
14416.AP
Renium 10000 mg/L Re in 5% kyselině dusičné (from Re) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rhenium
Molecular Formula: Re in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011195
Certifikácie: Traceable to NIST