Tlačiť
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14620.0B A14620.18 A14620.30
A14620.0BEA 385.48 EUR
A14620.0B A14620.18 A14620.30
1,4-Dithiane-2,5-diol 96%
1,4-Dithiane-2,5-diol
Purity: 96% CAS No.: 40018-26-6 Molecular Formula: C4H8O2S2 Formula Weight: 152.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 130° dec. Beilstein Reference: 104402 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006659
Vzorec: C₄H₈O₂S₂
Teplota tavenia: ∼ 130 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00006659
Číslo CAS: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III