Tlačiť
Niób 1000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13831.AD 13831.AE 13831.AP
13831.ADEA 68.99 EUR
13831.AD 13831.AE 13831.AP
Niób 1000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - niob
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011126
Certifikácie: Traceable to NIST