Tlačiť
Niób 10000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14396.AD 14396.AE 14396.AP
14396.ADEA 125.38 EUR
14396.AD 14396.AE 14396.AP
Niób 10000 mg/L Nb in 2% kyselina fluorovodíková (from NbCl₅) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - niob
Molecular Formula: NbCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011126
Certifikácie: Traceable to NIST