Tlačiť
Diammonium wolframate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ammonium tungstate
M-Clarity™ quality level = MQ100
322385-10G 322385-50G
SIAL322385-10GEA 162.45 EUR
SIAL322385-10G SIAL322385-50G
Diammonium wolframate, Sigma-Aldrich®
Diammonium wolframate
Vzorec: H₈N₂O₄W
Mw: 283.91
Číslo MDL: MFCD00015956
Číslo CAS: 11140-77-5