Tlačiť
Diammonium wolframate ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ammonium tungstate
44588.09 44588.18 44588.30
44588.09EA 128.58 EUR
44588.09 44588.18 44588.30
Diammonium wolframate ≥99.99% (metals basis)
Diammonium wolframate
Purity: 99.99+% CAS No.: 11140-77-5 Molecular Formula: (NH4)2WO4 Formula Weight: 283.91 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in warm water MDL No.: MFCD00015956
Vzorec: H₈N₂O₄W
Mw: 283.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015956
Číslo CAS: 11140-77-5