Tlačiť
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54503.03 H54503.06 H54503.14
H54503.03EA 101.08 EUR
H54503.03 H54503.06 H54503.14
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 130645-48-6 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 45-50° MDL No.: MFCD04037883
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 45…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037883
Číslo CAS: 130645-48-6