Phenylarsine oxide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14674.03
A14674.06
A14674.14
A14674.03EA
43.72
EUR
A14674.03
A14674.06
A14674.14
Phenylarsine oxide ≥97%
Phenylarsine oxide
Purity: 97%
CAS No.: 637-03-6
Molecular Formula: C6H5AsO
Formula Weight: 168.03
Melting Point: 140-160°
Beilstein Reference: 2935227
Merck Reference: 14,6949
UN No.: 3465
MDL No.: MFCD00001990
Vzorec:
C₆H₅AsO Teplota tavenia: 140…160 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001990 Číslo CAS: 637-03-6 EINECS: 211-275-3 OSN: 3465 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6949 |