Tlačiť
Phenylarsine oxide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: PAO
180350050 180350010 180350250
ACRO180350050EA 115.12 EUR
ACRO180350050 ACRO180350010 ACRO180350250
Phenylarsine oxide 97%
Phenylarsine oxide
Vzorec: C₆H₅AsO
Teplota tavenia: 145…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001990
Číslo CAS: 637-03-6
EINECS: 211-275-3
OSN: 3465
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Optical rotation +24° to +28° (1 % in DMF/methanol)