Tlačiť
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilizovaný, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 200 ppm
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
A17596.0JEA 391.1 EUR
A17596.0J A17596.AP A17596.AU
Methylcyclopentadiene dimer tech. 90% stabilizovaný, technická kvalita
Methylcyclopentadiene dimer
Purity: 90% CAS No.: 26472-00-4 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: ≈-50° Boiling Point: 198-201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00082297
Vzorec: C₁₂H₁₆
Teplota varu: 198…201 °C
Teplota tavenia: <–50 °C
Hustota: 0,940
Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082297
Číslo CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
OSN: 3295
ADR: 3,III