Tlačiť
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 239.07 EUR
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Vzorec: C₁₂H₁₆
Teplota varu: 200 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –51 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082297
Číslo CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
OSN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %