Tlačiť
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M90003-10G M90003-1G
SIALM90003-10GEA 231.52 EUR
SIALM90003-10G SIALM90003-1G
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid), Sigma-Aldrich®
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Vzorec: C₆H₆O₄
Mw: 142.11
Číslo MDL: MFCD00002702
Číslo CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8