Tlačiť
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: trans, trans-2,4-Hexadienedioic acid
128070010 128070050
ACRO128070010EA 109.35 EUR
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Vzorec: C₆H₆O₄
Mw: 142.11
Teplota varu: 320 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002702
Číslo CAS: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %