Tlačiť
trans,trans-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180343-100ML 180343-25ML
SIAL180343-100MLEA 214.6 EUR
SIAL180343-100ML SIAL180343-25ML
trans,trans-2,4-Hexadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Hexadienal
Vzorec: C₆H₈O
Číslo MDL: MFCD00007004
Číslo CAS: 142-83-6
EINECS: 205-564-3