trans,trans-2,4-Hexadienal predominantly trans 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13200.06
A13200.14
A13200.22
A13200.PG
A13200.06EA
40.07
EUR
A13200.06
A13200.14
A13200.22
A13200.PG
trans,trans-2,4-Hexadienal predominantly trans 95%
trans,trans-2,4-Hexadienal
Purity: 95%
CAS No.: 142-83-6
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5386
Odour: Floral
Boiling Point: 170-173°
Beilstein Reference: 1698401
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007004
Vzorec:
C₆H₈O Teplota varu: 170…173 °C Hustota: 0,871 Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007004 Číslo CAS: 142-83-6 EINECS: 205-564-3 OSN: 2922 ADR: 8,III |