Tlačiť
trans,trans-2,4-Decadienal
Dodávateľ: Cayman Chemical
10005432-10 10005432-25 10005432-5 10005432-50
CAYM10005432-10EA 108.3 EUR
CAYM10005432-10 CAYM10005432-25 CAYM10005432-5 CAYM10005432-50
trans,trans-2,4-Decadienal
trans,trans-2,4-Decadienal
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Číslo MDL: MFCD00007007
Číslo CAS: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9