Tlačiť
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
177470100 177470500
ACRO177470100EA 71.8 EUR
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota tavenia: 58…62 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001738
Číslo CAS: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %