Tlačiť
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L02416.09 L02416.18
L02416.09EA 139.19 EUR
L02416.09 L02416.18
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 529-35-1 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Melting Point: 69-71° Boiling Point: 264-265°/705mm MDL No.: MFCD00001734
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota varu: 264…265 °C (705 mmHg)
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001734
Číslo CAS: 529-35-1
EINECS: 208-461-1