Tlačiť
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17034.06 A17034.14
A17034.06EA 251.91 EUR
A17034.06 A17034.14
5-Hydroxy-1-tetralone ≥99%
5-Hydroxy-1-tetralone
Purity: 99% CAS No.: 28315-93-7 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 209-211° Beilstein Reference: 2437410
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 209…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001693
Číslo CAS: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0