6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25226.03
B25226.06
B25226.14
AB146755.0025
B25226.03EA
71.8
EUR
B25226.03
B25226.06
B25226.14
ABCRAB146755.0025
6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Purity: 97%
CAS No.: 13575-75-2
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 98-100°
MDL No.: MFCD00134100
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₃ Teplota tavenia: 98…100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134100 Číslo CAS: 13575-75-2 |