Tlačiť
6-Methoxy-2-tetralone 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
298920010 298920050
ACRO298920010EA 169.68 EUR
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralone 90%
6-Methoxy-2-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota varu: 114…116 °C (,2 mmHg)
Teplota tavenia: 28…35 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00001729
Číslo CAS: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %