Tlačiť
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
M25589-100G M25589-25G
SIALM25589-100GEA 106.7 EUR
SIALM25589-100G SIALM25589-25G
6-Methoxy-1-tetralone, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Číslo MDL: MFCD00001695
Číslo CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0