6-Methoxy-1-tetralone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
A15967.06
A15967.14
A15967.22
A15967.06EA
30.04
EUR
A15967.06
A15967.14
A15967.22
6-Methoxy-1-tetralone ≥99%
6-Methoxy-1-tetralone
Purity: 99%
CAS No.: 1078-19-9
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 171°/11mm
Merck Reference: 14,6000
MDL No.: MFCD00001695
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ Teplota varu: 171 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: 77…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001695 Číslo CAS: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 Merck Index: 14,6000 |