7-Nitro-1-tetralone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L01853.04
L01853.09
L01853.04EA
107.5
EUR
L01853.04
L01853.09
7-Nitro-1-tetralone ≥97%
7-Nitro-1-tetralone
Purity: 97%
CAS No.: 40353-34-2
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 1570515
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Teplota tavenia: 103…108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00019661 Číslo CAS: 40353-34-2 EINECS: 254-887-6 |