Tlačiť
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T19003-100G T19003-500G T19003-5G
SIALT19003-100GEA 80.22 EUR
SIALT19003-100G SIALT19003-500G SIALT19003-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone), Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Číslo MDL: MFCD00001688
Číslo CAS: 529-34-0
EINECS: 208-460-6