7-Bromo-1-tetralone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H50604.03
H50604.06
H50604.03EA
114.32
EUR
H50604.03
H50604.06
7-Bromo-1-tetralone ≥97%
7-Bromo-1-tetralone
Purity: 97%
CAS No.: 32281-97-3
Molecular Formula: C10H9BrO
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 73-77°
MDL No.: MFCD02179287
Vzorec:
C₁₀H₉BrO Teplota tavenia: 73…77 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179287 Číslo CAS: 32281-97-3 |