Tlačiť
6-Bromo-2-tetralone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
330770010 330770050
ACRO330770010EA 74.21 EUR
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-2-tetralone 98%
Vzorec: C₁₀H₉BrO
Teplota tavenia: 70…76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00239388
Číslo CAS: 4133-35-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %