Tlačiť
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
379867-1G 379867-250MG
SIAL379867-1GEA 536.7 EUR
SIAL379867-1G SIAL379867-250MG
Potassium dicyanoaurate, Sigma-Aldrich®
Potassium dicyanoaurate
Vzorec: C₂AuKN₂
Číslo MDL: MFCD00011414
Číslo CAS: 13967-50-5
EINECS: 237-748-4
OSN: 1588
ADR: 6.1,I