Tlačiť
Triethylborane 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
195030-100ML 195030-800ML
SIAL195030-100MLEA 135.58 EUR
SIAL195030-100ML SIAL195030-800ML
Triethylborane 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Triethylborane
Vzorec: C₆H₁₅B
Číslo MDL: MFCD00009022
Číslo CAS: 97-94-9
EINECS: 202-620-9
OSN: 3399
ADR: 4.3,II