Tlačiť
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 81.31 EUR
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Mw: 170.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258867
Číslo CAS: 101712-20-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %