Tlačiť
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26187.03 H26187.06 H26187.14
H26187.03EA 67.79 EUR
H26187.03 H26187.06 H26187.14
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 96515-79-6 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Refractive Index: 1.5410 Melting Point: 29-32° MDL No.: MFCD03094518
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota tavenia: 29…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094518
Číslo CAS: 96515-79-6
EINECS: None