5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26187.03
H26187.06
H26187.14
H26187.03EA
67.79
EUR
H26187.03
H26187.06
H26187.14
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Vzorec:
C₇H₄ClFO Teplota tavenia: 29…32 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03094518 Číslo CAS: 96515-79-6 EINECS: None |