Tlačiť
2-Ethylhexyl salicylate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W514500-10KG-K W514500-1KG-K
SIALW514500-10KG-KEA 698.98 EUR
SIALW514500-10KG-K SIALW514500-1KG-K
2-Ethylhexyl salicylate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl salicylate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34
Číslo MDL: MFCD00053300
Číslo CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4