Tlačiť
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32589.03 H32589.06
H32589.03EA 72.2 EUR
H32589.03 H32589.06
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-fluorophenyl)disulphide
Purity: 98% CAS No.: 405-31-2 Molecular Formula: C12H8F2S2 Formula Weight: 254.31 Boiling Point: 141°/1mm MDL No.: MFCD00816758
Vzorec: C₁₂H₈F₂S₂
Teplota varu: 141 °C (1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00816758
Číslo CAS: 405-31-2