Hexamethyldisilathiane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bis(trimethylsilyl)sulphide
39556.03
39556.06
39556.03EA
76.11
EUR
39556.03
39556.06
Hexamethyldisilathiane ≥98%
Hexamethyldisilathiane
Purity: 98%
CAS No.: 3385-94-2
Molecular Formula: [(CH3)3Si]2S
Formula Weight: 178.44
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.851
Refractive Index: 1.4598
Odour: Pungent
Boiling Point: 162-166°
Beilstein Reference: 1740046
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014851
Vzorec:
C₆H₁₈SSi₂ Mw: 178.45 Teplota varu: 162…166 °C Hustota: 0.851 Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014851 Číslo CAS: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 ADR: 3 II |